Tlačiť
3-Cyano-4-methylpyridine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Methylpyridine-3-carbonitrile, 3-Cyano-4-picoline, 4-Methylnicotinonitrile
OR3147-1G OR3147-5G OR3147-25G
APOSOR3147-1GEA 24.95 EUR
APOSOR3147-1G APOSOR3147-5G APOSOR3147-25G
3-Cyano-4-methylpyridine 97%
3-Cyano-4-methylpyridine
Vzorec: C₇H₆N₂
Teplota varu: 108…111 °C/20mmHg
Teplota tavenia: 41…44 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00234272
Číslo CAS: 5444-01-9