Tlačiť
2-Amino-3-benzyloxypyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR3137-25G OR3137-5G
APOSOR3137-25GEA 46.53 EUR
APOSOR3137-25G APOSOR3137-5G
2-Amino-3-benzyloxypyridine
2-Amino-3-benzyloxypyridine
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂O
Teplota tavenia: 92…94 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006316
Číslo CAS: 24016-03-3
EINECS: 245-983-9