Tlačiť
9-Bromo-1-nonanol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 9-Bromononan-1-ol
OR3134-25G OR3134-100G OR3134-500G
APOSOR3134-25GEA 76.61 EUR
APOSOR3134-25G APOSOR3134-100G APOSOR3134-500G
9-Bromo-1-nonanol 97%
9-Bromo-1-nonanol
Vzorec: C₉H₁₉BrO
Teplota varu: 125…126 °C/2mmHg
Teplota tavenia: 33…35 °C
Teplota vzplanutia: 109 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00063348
Číslo CAS: 55362-80-6