Tlačiť
3,3-Dimethoxybutan-2-one 98+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3.3-dimethoxy-2-butanone, 3,3-Dimethoxy-2-oxobutane, 3,3-Dimethoxy-2-butanone
OR3133-1G OR3133-25G OR3133-5G
APOSOR3133-1GEA 24.95 EUR
APOSOR3133-1G APOSOR3133-25G APOSOR3133-5G
3,3-Dimethoxybutan-2-one 98+%
3,3-Dimethoxybutan-2-one
Vzorec: C₆H₁₂O₃
Teplota varu: 145…146 °C
Hustota: 0,987 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 45 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00075266
Číslo CAS: 21983-72-2
OSN: 1224
ADR: 3,III