Tlačiť
Dimethyl (1-diazo-2-oxopropyl)phosphonate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Ohira-Bestmann Reagent, 1-Diazoacetonylphosphonic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl 1-Diazoacetonylphosphonate, (1-Diazo-2-oxopropyl)phosphonic Acid Dimethyl Ester
OR313045-5G OR313045-25G OR313045-100G
APOSOR313045-5GEA 107.9 EUR
APOSOR313045-5G APOSOR313045-25G APOSOR313045-100G
Dimethyl (1-diazo-2-oxopropyl)phosphonate 95%
Dimethyl (1-diazo-2-oxopropyl)phosphonate
Vzorec: C₅H₉N₂O₄P
Hustota: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 2 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD07368360
Číslo CAS: 90965-06-3
OSN: 1648
ADR: 3,II