Tlačiť
3-Methylpyrrole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Methyl-1H-pyrrole
OR313041-1G OR313041-5G
APOSOR313041-1GEA 144.81 EUR
APOSOR313041-1G APOSOR313041-5G
3-Methylpyrrole
3-Methylpyrrole
Vzorec: C₅H₇N
Teplota varu: 144 °C
Teplota tavenia: –48 °C
Hustota: 0,93 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00083419
Číslo CAS: 616-43-3
OSN: 1993
ADR: 3,III