Tlačiť
trans-3-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: trans-3-(tert-butoxycarbonylamino)cyclobutanecarboxylic acid, (1r,3r)-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclobutanecarboxylic acid, trans-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclobutanecarboxylic acid
OR312151-1G OR312151-5G
APOSOR312151-1GEA 130.98 EUR
APOSOR312151-1G APOSOR312151-5G
trans-3-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylic acid 98%
trans-3-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₁₇NO₄
Mw: 215.249 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06657680
Číslo CAS: 939400-34-7