Tlačiť
4-N-Boc-amino-4-carboxytetrahydropyran 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic acid
OR312142-1G OR312142-5G
APOSOR312142-1GEA 86.12 EUR
APOSOR312142-1G APOSOR312142-5G
4-N-Boc-amino-4-carboxytetrahydropyran 97%
4-N-Boc-amino-4-carboxytetrahydropyran
Vzorec: C₁₁H₁₉NO₅
Mw: 245.275 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02683136
Číslo CAS: 172843-97-9