Tlačiť
Cyclobutylacetic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Cyclobutylacetic acid
OR312055-1G OR312055-5G
APOSOR312055-1GEA 119.37 EUR
APOSOR312055-1G APOSOR312055-5G
Cyclobutylacetic acid
Cyclobutylacetic acid
Vzorec: C₆H₁₀O₂
Mw: 114.1400 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD06411067
Číslo CAS: 6540-33-6