Tlačiť
6-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 6-Bromo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
OR310898-25G OR310898-100G
APOSOR310898-25GEA 124.57 EUR
APOSOR310898-25G APOSOR310898-100G
6-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
6-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Vzorec: C₆H₅BrN₄
Mw: 213.0400 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11656619
Číslo CAS: 947248-68-2