Tlačiť
5-(Chloromethyl)-3-(3-thienyl)-1,2,4-oxadiazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR310756-1G OR310756-5G
APOSOR310756-1GEA 338.55 EUR
APOSOR310756-1G APOSOR310756-5G
5-(Chloromethyl)-3-(3-thienyl)-1,2,4-oxadiazole
5-(Chloromethyl)-3-(3-thienyl)-1,2,4-oxadiazole
Vzorec: C₇H₅ClN₂OS
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07343884
Číslo CAS: 869709-84-2
OSN: 3261
ADR: 8,III