Tlačiť
L-Prolinamide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: H-Pro-NH₂, (S)-2-Pyrrolidinecarboxamide, H-Pro-NH2
OR3107-5G OR3107-25G
APOSOR3107-5GEA 58.08 EUR
APOSOR3107-5G APOSOR3107-25G
L-Prolinamide 97%
L-Prolinamide
Vzorec: C₅H₁₀N₂O
Mw: 114.15 g/mol
Teplota tavenia: 95…97 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005253
Číslo CAS: 7531-52-4
EINECS: 231-397-0