Tlačiť
3-Bromo-1-tert-butyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Amino-3-bromo-1-(tert-butyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
OR310170-500MG OR310170-1G OR310170-100MG
APOSOR310170-500MGEA 294.01 EUR
APOSOR310170-500MG APOSOR310170-1G APOSOR310170-100MG
3-Bromo-1-tert-butyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine 95%
3-Bromo-1-tert-butyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
Vzorec: C₉H₁₂BrN₅
Mw: 270.14 g/mol
Teplota tavenia: 180…182 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD20921583
Číslo CAS: 862728-61-8