Tlačiť
Methyl (2S)-1-(3,3-dimethyl-2-oxopentanoyl)pyrrolidine-2-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR310146-1G OR310146-500MG
APOSOR310146-1GEA 137.99 EUR
APOSOR310146-1G APOSOR310146-500MG
Methyl (2S)-1-(3,3-dimethyl-2-oxopentanoyl)pyrrolidine-2-carboxylate
Methyl (2S)-1-(3,3-dimethyl-2-oxopentanoyl)pyrrolidine-2-carboxylate
Vzorec: C₁₃H₂₁NO₄
Mw: 255.32 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD02179273
Číslo CAS: 186268-77-9