Tlačiť
4-Chloro-1,6-naphthyridine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR310121-1G OR310121-250MG
APOSOR310121-1GEA 185.72 EUR
APOSOR310121-1G APOSOR310121-250MG
4-Chloro-1,6-naphthyridine 98%
4-Chloro-1,6-naphthyridine
Vzorec: C₈H₅ClN₂
Teplota tavenia: 90 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09881194
Číslo CAS: 6861-84-3
OSN: 2811
ADR: 6.1,III