Tlačiť
(2S)-2-Amino-N,N-dimethyl-2-phenylacetamide hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR310031-1G OR310031-500MG
APOSOR310031-1GEA 613.26 EUR
APOSOR310031-1G APOSOR310031-500MG
(2S)-2-Amino-N,N-dimethyl-2-phenylacetamide hydrochloride
(2S)-2-Amino-N,N-dimethyl-2-phenylacetamide hydrochloride
Vzorec: C₁₀H₁₅ClN₂O
Mw: 214.7 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD20444426
Číslo CAS: 367259-26-5