Tlačiť
Isopropylboronic acid pinacol ester 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Isopropylboronic acid Pinacol ester, 2-Isopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-Isopropylboronic acid, pinacol ester
OR310019-100G OR310019-25G
APOSOR310019-100GEA 417.38 EUR
APOSOR310019-100G APOSOR310019-25G
Isopropylboronic acid pinacol ester 97%
Isopropylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₉H₁₉BO₂
Mw: 170.06 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD05663856
Číslo CAS: 76347-13-2