Tlačiť
3-Amino-1H-pyrazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Pyrazolamine, 3-AP, 1H-Pyrazol-3-amine, 3-Aminopyrazole
OR30957-25G OR30957-5G
APOSOR30957-25GEA 43.32 EUR
APOSOR30957-25G APOSOR30957-5G
3-Amino-1H-pyrazole
3-Amino-1H-pyrazole
Vzorec: C₃H₅N₃
Teplota varu: 218 °C/122mmHg
Teplota tavenia: 34…39 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005236
Číslo CAS: 1820-80-0
EINECS: 217-338-1
OSN: 3259
ADR: 8,II