Tlačiť
3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole, 3-Amino-5-hydroxypyrazole, 5-Amino-3-pyrazolol, 3-Amino-1H-pyrazol-5(4H)-one, 3-Amino-2-pyrazolin-5-one, 5-Hydroxy-3-aminopyrazole, 5-Amino-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one
OR30956-100G OR30956-25G
APOSOR30956-100GEA 241.48 EUR
APOSOR30956-100G APOSOR30956-25G
3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole 98%
3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole
Vzorec: C₃H₅N₃O
Teplota tavenia: 214 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00022384
Číslo CAS: 6126-22-3