Tlačiť
3-Amino-6-chloropyridine-2-carbonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR30951-1G OR30951-250MG
APOSOR30951-1GEA 152.83 EUR
APOSOR30951-1G APOSOR30951-250MG
3-Amino-6-chloropyridine-2-carbonitrile
3-Amino-6-chloropyridine-2-carbonitrile
Vzorec: C₆H₄ClN₃
Mw: 153.57 g/mol
Teplota tavenia: 170…171 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07780767
Číslo CAS: 95095-84-4