Tlačiť
(±)-3-Bromo-1,2-propanediol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (±)-3-Bromo-1,2-dihydroxy propane, 3-Bromopropane-1,2-diol
OR3095-25G OR3095-5G
APOSOR3095-25GEA 407.14 EUR
APOSOR3095-25G APOSOR3095-5G
(±)-3-Bromo-1,2-propanediol
(±)-3-Bromo-1,2-propanediol
Vzorec: BrH₂CCH(OH)CH₂OH
Teplota varu: 72…75 °C/0,2mmHg
Hustota: 1,77 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00004711
Číslo CAS: 4704-77-2
EINECS: 225-186-2
OSN: 3265
ADR: 8,II