Tlačiť
Methyl-3-amino-2-chloroisonicotinate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR30947-1G OR30947-5G
APOSOR30947-1GEA 27.88 EUR
APOSOR30947-1G APOSOR30947-5G
Methyl-3-amino-2-chloroisonicotinate 95%
Methyl-3-amino-2-chloroisonicotinate
Vzorec: C₇H₇ClN₂O₂
Teplota tavenia: 94…96 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03411723
Číslo CAS: 173435-41-1