Tlačiť
4-Bromo-3-methoxyphenol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR30937-1G OR30937-25G OR30937-5G
APOSOR30937-1GEA 24.95 EUR
APOSOR30937-1G APOSOR30937-25G APOSOR30937-5G
4-Bromo-3-methoxyphenol 98%
4-Bromo-3-methoxyphenol
Vzorec: C₇H₇BrO₂
Teplota tavenia: 77…81 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00029748
Číslo CAS: 102127-34-4
EINECS: 634-447-3