Tlačiť
2,4-Diaminopyrimidine 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR30933-1G OR30933-25G OR30933-5G
APOSOR30933-1GEA 24.95 EUR
APOSOR30933-1G APOSOR30933-25G APOSOR30933-5G
2,4-Diaminopyrimidine 96%
2,4-Diaminopyrimidine
Vzorec: C₄H₆N₄
Teplota tavenia: 143…147 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00038023
Číslo CAS: 156-81-0
EINECS: 205-862-3