Tlačiť
4-Bromo-o-anisidine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Bromo-2-methoxyaniline, 2-Amino-5-bromoanisole, 2-Methoxy-4-bromoaniline
OR30932-100G OR30932-25G OR30932-5G
APOSOR30932-100GEA 175.05 EUR
APOSOR30932-100G APOSOR30932-25G APOSOR30932-5G
4-Bromo-o-anisidine 98%
4-Bromo-o-anisidine
Vzorec: C₇H₈BrNO
Mw: 202.05
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01204266
Číslo CAS: 59557-91-4
OSN: 2811
ADR: 6.1 III