Tlačiť
5-Bromo-2-nitrophenol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Bromo-3-hydroxy-4-nitrobenzene
OR30929-10G OR30929-1G OR30929-5G
APOSOR30929-10GEA 36.5 EUR
APOSOR30929-10G APOSOR30929-1G APOSOR30929-5G
5-Bromo-2-nitrophenol 97%
5-Bromo-2-nitrophenol
Vzorec: C₆H₄BrNO₃
Teplota tavenia: 40…41 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03095027
Číslo CAS: 27684-84-0