Tlačiť
3-Hydroxy-4-quinolinecarboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR309281-1G OR309281-250MG
APOSOR309281-1GEA 335.27 EUR
APOSOR309281-1G APOSOR309281-250MG
3-Hydroxy-4-quinolinecarboxylic acid
3-Hydroxy-4-quinolinecarboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₇NO₃
Mw: 189.17 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01536959
Číslo CAS: 118-13-8
EINECS: 204-236-7