Tlačiť
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: tert-Butyl 3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate, 1-BOC-3-Pyrrolidinemethanol, 1-Boc-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine
OR309157-5G OR309157-1G
APOSOR309157-5GEA 46.47 EUR
APOSOR309157-5G APOSOR309157-1G
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₉NO₃
Mw: 201.27 g/mol
Teplota varu: 285…291 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02179040
Číslo CAS: 114214-69-6