Tlačiť
7-Boc-2-oxa-7-azaspiro[3.5]nonane 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR309124-1G OR309124-250MG OR309124-5G
APOSOR309124-1GEA 88.25 EUR
APOSOR309124-1G APOSOR309124-250MG APOSOR309124-5G
7-Boc-2-oxa-7-azaspiro[3.5]nonane 97%
7-Boc-2-oxa-7-azaspiro[3.5]nonane
Vzorec: C₁₂H₂₁NO₃
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD11035887
Číslo CAS: 240401-27-8