Tlačiť
3-Bromomethyl-3-methyloxetane
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(Bromomethyl)-2-methyl-1,3-epoxypropane, 3-(Bromomethyl)-3-methyloxetane
OR309052-1G OR309052-5G
APOSOR309052-1GEA 29.8 EUR
APOSOR309052-1G APOSOR309052-5G
3-Bromomethyl-3-methyloxetane
3-Bromomethyl-3-methyloxetane
Vzorec: C₅H₉BrO
Mw: 165.04 g/mol
Teplota varu: 162 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD02684290
Číslo CAS: 78385-26-9