Tlačiť
1-Benzyl 3-methyl azetidine-1,3-dicarboxylate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Benzyloxycarbonyl-3-azetidinecarboxylic acid methyl ester, Methyl 1-Cbz-azetidine-3-carboxylate
OR309031-25G OR309031-5G
APOSOR309031-25GEA 234.73 EUR
APOSOR309031-25G APOSOR309031-5G
1-Benzyl 3-methyl azetidine-1,3-dicarboxylate 97%
1-Benzyl 3-methyl azetidine-1,3-dicarboxylate
Vzorec: C₁₃H₁₅NO₄
Mw: 249.262 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD11110708
Číslo CAS: 757239-60-4