Tlačiť
N,N-Dimethyl-4-nitrosoaniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Nitroso-N,N-dimethylaniline
OR30877-100G OR30877-25G
APOSOR30877-100GEA 171.28 EUR
APOSOR30877-100G APOSOR30877-25G
N,N-Dimethyl-4-nitrosoaniline 98%
N,N-Dimethyl-4-nitrosoaniline
Vzorec: C₈H₁₀N₂O
Mw: 150.18
Teplota varu: 259
Teplota tavenia: 84…87 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00002063
Číslo CAS: 138-89-6
EINECS: 205-343-1
OSN: 1369
ADR: 4.2 II
Merck Index: 12,06736