Tlačiť
Methyl-6-chloro-5-nitronicotinate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 6-chloro-5-nitronicotinate
OR30827-1G OR30827-25G OR30827-5G
APOSOR30827-1GEA 33.17 EUR
APOSOR30827-1G APOSOR30827-25G APOSOR30827-5G
Methyl-6-chloro-5-nitronicotinate 97%
Methyl-6-chloro-5-nitronicotinate
Vzorec: C₇H₅ClN₂O₄
Teplota tavenia: 76 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01928341
Číslo CAS: 59237-53-5