Tlačiť
1H-Pyrazole-4-carboxylic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Pyrazolecarboxylic acid
OR30825-5G OR30825-10G OR30825-25G
APOSOR30825-5GEA 24.95 EUR
APOSOR30825-5G APOSOR30825-10G APOSOR30825-25G
1H-Pyrazole-4-carboxylic acid 98%
1H-Pyrazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₄H₄N₂O₂
Teplota tavenia: 282 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011558
Číslo CAS: 37718-11-9
EINECS: 253-614-5