Tlačiť
1-Boc-piperidin-4-ylboronic acid pinacol ester 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: tert-Butyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)piperidine-1-carboxylate, Piperidine-4-boronic acid, pinacol ester, N-BOC protected
OR30822-1G OR30822-10G OR30822-5G
APOSOR30822-1GEA 39.79 EUR
APOSOR30822-1G APOSOR30822-10G APOSOR30822-5G
1-Boc-piperidin-4-ylboronic acid pinacol ester 96%
1-Boc-piperidin-4-ylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₆H₃₀BNO₄
Teplota tavenia: 60…65 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09997792
Číslo CAS: 1048970-17-7