Tlačiť
(S)-3-Methylmorpholine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR308174-1G OR308174-5G OR308174-25G
APOSOR308174-1GEA 81.43 EUR
APOSOR308174-1G APOSOR308174-5G APOSOR308174-25G
(S)-3-Methylmorpholine
(S)-3-Methylmorpholine
Vzorec: C₅H₁₁NO
Teplota varu: 133…136 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03840369
Číslo CAS: 350595-57-2
OSN: 1760
ADR: 8,III