Tlačiť
Morpholine-2-carboxylic acid hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR308153-1G OR308153-5G OR308153-250MG
APOSOR308153-1GEA 28.28 EUR
APOSOR308153-1G APOSOR308153-5G APOSOR308153-250MG
Morpholine-2-carboxylic acid hydrochloride
Morpholine-2-carboxylic acid hydrochloride
Vzorec: C₅H₁₀ClNO₃
Mw: 167.59 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06410629
Číslo CAS: 878010-24-3