Tlačiť
tert-Butyl methyl(piperidin-3-yl)carbamate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR308128-1G OR308128-5G
APOSOR308128-1GEA 89.85 EUR
APOSOR308128-1G APOSOR308128-5G
tert-Butyl methyl(piperidin-3-yl)carbamate 97%
tert-Butyl methyl(piperidin-3-yl)carbamate
Vzorec: C₁₁H₂₂N₂O₂
Mw: 214.31 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD06656642
Číslo CAS: 172478-01-2