Tlačiť
1-Boc-4-amino-4-methylpiperidine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 1-Boc-4-Amino-4-methylpiperidine, tert-Butyl 4-amino-4-methylpiperidine-1-carboxylate
OR308122-1G OR308122-5G
APOSOR308122-1GEA 104.55 EUR
APOSOR308122-1G APOSOR308122-5G
1-Boc-4-amino-4-methylpiperidine
1-Boc-4-amino-4-methylpiperidine
Vzorec: C₁₁H₂₂N₂O₂
Mw: 214.3100 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03265497
Číslo CAS: 343788-69-2