Tlačiť
Ethyl-3-hydroxycyclobutanecarboxylate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR308100-1G OR308100-5G OR308100-25G
APOSOR308100-1GEA 49.74 EUR
APOSOR308100-1G APOSOR308100-5G APOSOR308100-25G
Ethyl-3-hydroxycyclobutanecarboxylate 95%
Ethyl-3-hydroxycyclobutanecarboxylate
Vzorec: C₇H₁₂O₃
Teplota varu: 120 °C/10mmHg
Hustota: 1,0727 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09758972
Číslo CAS: 17205-02-6