Tlačiť
1-tert-Butyl-3-methylpiperazine-1,3-dicarboxylate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-tert-Butyl 3-methyl piperazine-1,3-dicarboxylate
OR308069-1G OR308069-5G OR308069-25G
APOSOR308069-1GEA 59.68 EUR
APOSOR308069-1G APOSOR308069-5G APOSOR308069-25G
1-tert-Butyl-3-methylpiperazine-1,3-dicarboxylate 97%
1-tert-Butyl-3-methylpiperazine-1,3-dicarboxylate
Vzorec: C₁₁H₂₀N₂O₄
Mw: 244.29 g/mol
Teplota tavenia: 159…160 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01632465
Číslo CAS: 129799-08-2