Tlačiť
(S)-1-tert-Butyl 3-methyl piperazine-1,3-dicarboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-tert-butyl 3-methyl (3S)-piperazine-1,3-dicarboxylate
OR308068-1G OR308068-5G OR308068-10G
APOSOR308068-1GEA 41.66 EUR
APOSOR308068-1G APOSOR308068-5G APOSOR308068-10G
(S)-1-tert-Butyl 3-methyl piperazine-1,3-dicarboxylate
(S)-1-tert-Butyl 3-methyl piperazine-1,3-dicarboxylate
Vzorec: C₁₁H₂₀N₂O₄
Mw: 244.2875 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115326
Číslo CAS: 314741-39-4