Tlačiť
(S)-1-tert-Butyl-2-methyl piperazine-1,2-dicarboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (S)-1-tert-Butyl 2-methyl piperazine-1,2-dicarboxylate
OR308067-1G OR308067-5G
APOSOR308067-1GEA 111.36 EUR
APOSOR308067-1G APOSOR308067-5G
(S)-1-tert-Butyl-2-methyl piperazine-1,2-dicarboxylate
(S)-1-tert-Butyl-2-methylpiperazine-1,2-dicarboxylate
Vzorec: C₁₁H₂₀N₂O₄
Mw: 244.2875 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115328
Číslo CAS: 796096-64-5