Tlačiť
1H-Indazole-7-boronic acid pinacol ester 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 7-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole
OR308056-1G OR308056-250MG
APOSOR308056-1GEA 97.87 EUR
APOSOR308056-1G APOSOR308056-250MG
1H-Indazole-7-boronic acid pinacol ester 97%
1H-Indazole-7-boronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₃H₁₇BN₂O₂
Teplota tavenia: 180…184 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08059264
Číslo CAS: 915411-02-8