Tlačiť
3-(2-Aminoethyl)-1-boc-azetidine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: tert-Butyl 3-(2-aminoethyl)azetidine-1-carboxylate, 3-(1-Aminoéthyl)-1-azétidinecarboxylate de 2-méthyl-2-propanyle, 1-Boc-(3-Aminoethyl)azetidine, 1-Azetidinecarboxylic acid, 3-(1-aminoethyl)-, 1,1-dimethylethyl ester
OR308034-1G OR308034-250MG
APOSOR308034-1GEA 113.12 EUR
APOSOR308034-1G APOSOR308034-250MG
3-(2-Aminoethyl)-1-boc-azetidine 97%
3-(2-Aminoethyl)-1-boc-azetidine
Vzorec: C₁₀H₂₀N₂O₂
Mw: 200.282 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09878606
Číslo CAS: 898271-20-0