Tlačiť
1-Boc-azetidine-3-ylmethanol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: N-BOC-AZETIDINE-3-METHANOL, 1-Boc-Azetidine-3-yl-methanol, Tert-butyl 3-(hydroxymethyl)azetidine-1-carboxylate, 1-BOC-azetidine-3-methanol
OR308030-25G OR308030-5G OR308030-1G
APOSOR308030-25GEA 102.94 EUR
APOSOR308030-25G APOSOR308030-5G APOSOR308030-1G
1-Boc-azetidine-3-ylmethanol 98%
1-Boc-azetidine-3-ylmethanol
Vzorec: C₉H₁₇NO₃
Mw: 187.24 g/mol
Teplota varu: 268…273 °C
Teplota tavenia: 55 °C
Hustota: 1.115 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 117 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06656141
Číslo CAS: 142253-56-3