Tlačiť
1-Methylazetidin-3-amine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR308028-1G OR308028-100MG OR308028-250MG
APOSOR308028-1GEA 675.09 EUR
APOSOR308028-1G APOSOR308028-100MG APOSOR308028-250MG
1-Methylazetidin-3-amine
1-Methylazetidin-3-amine
Vzorec: C₄H₁₀N₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11849029
Číslo CAS: 959957-92-7
OSN: 1760
ADR: 8,III