Tlačiť
3-Hydroxy-1-methylazetidine 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Methylazetidin-3-ol, 1-Methyl-3-azetidinol
OR308027-250MG OR308027-1G
APOSOR308027-250MGEA 168.24 EUR
APOSOR308027-250MG APOSOR308027-1G
3-Hydroxy-1-methylazetidine 96%
3-Hydroxy-1-methylazetidine
Vzorec: C₄H₉NO
Mw: 87.12 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD10565802
Číslo CAS: 111043-48-2