Tlačiť
8-Bromo-4-chloro-2-methylquinoline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR307816-1G OR307816-5G
APOSOR307816-1GEA 113.12 EUR
APOSOR307816-1G APOSOR307816-5G
8-Bromo-4-chloro-2-methylquinoline
8-Bromo-4-chloro-2-methylquinoline
Vzorec: C₁₀H₇BrClN
Teplota tavenia: 73…74 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00272432
Číslo CAS: 1201-07-6
OSN: 2811
ADR: 6.1,III