Tlačiť
3-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR30746-1G OR30746-5G OR30746-10G
APOSOR30746-1GEA 24.95 EUR
APOSOR30746-1G APOSOR30746-5G APOSOR30746-10G
3-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 95%
3-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Vzorec: C₆H₄BrN₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08669476
Číslo CAS: 68618-36-0
OSN: 2811
ADR: 6.1,III